Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12210EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12210
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Cd4.
Type: Secondary
Antigen: Cd4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM4-5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité