Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12217EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12217
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Itgam.

Type: Secondary
Antigen: Itgam
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/70
Conjugation: PerCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité