Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12218EA 399 EUR InStock
ABNOMAB12218
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against ITGAX.
Type: Secondary
Antigen: ITGAM
Clonality: Monoclonal
Clone: CD28.2
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité