Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12221EA 399 EUR InStock
ABNOMAB12221
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CD19.
Type: Secondary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: PerCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité