Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12222EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12222
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Cd19.
Type: Secondary
Antigen: Cd19
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité