Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12225EA 399 EUR InStock
ABNOMAB12225
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CD38.
Type: Secondary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité