Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody [clone: RA3-6B2] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12228EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12228
Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody [clone: RA3-6B2] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against PTPRC.
Type: Secondary
Antigen: Abelson murine leukemia virus-induced pre-B tumor cells.
Clonality: Monoclonal
Clone: RA3-6B2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité