Anti-PDCD1LG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00080380-M43EA 394 EUR InStock
ABNOH00080380-M43
Anti-PDCD1LG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant PDCD1LG2.
Type: Primary
Antigen: PDCD1LG2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité