Anti-CD274 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E11]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00029126-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00029126-M05
Anti-CD274 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD274.
Type: Primary
Antigen: CD274
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité