Anti-CD274 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00029126-M08EA 394 EUR InStock
ABNOH00029126-M08
Anti-CD274 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD274.
Type: Primary
Antigen: CD274
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité