Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G6]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00000941-M10EA 394 EUR InStock
ABNOH00000941-M10
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD80.
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 6G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité