Anti-PDCD1LG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00080380-M23EA 394 EUR InStock
ABNOH00080380-M23
Anti-PDCD1LG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant PDCD1LG2.
Type: Primary
Antigen: PDCD1LG2
Clonality: Monoclonal
Clone: 6G9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité