Anti-KIAA1217 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00056243-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00056243-M02
Anti-KIAA1217 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant KIAA1217.
Type: Primary
Antigen: KIAA1217
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité