Anti-CD276 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00080381-M15EA 394 EUR InStock
ABNOH00080381-M15
Anti-CD276 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD276.
Type: Primary
Antigen: CD276
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité