Anti-TNFSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00000944-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00000944-M02
Anti-TNFSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFSF8.
Type: Primary
Antigen: TNFSF8
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité