Anti-ICOSLG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00023308-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00023308-M05
Anti-ICOSLG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ICOSLG.
Type: Primary
Antigen: ICOSLG
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité