Anti-TNFRSF13B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E3]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00023495-M24EA 394 EUR InStock
ABNOH00023495-M24
Anti-TNFRSF13B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFRSF13B.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF13B
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité