Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00009966-M03EA 394 EUR InStock
ABNOH00009966-M03
Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFSF15.
Type: Primary
Antigen: TNFSF15
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité