Anti-TNFRSF21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H6]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00027242-M53EA 394 EUR InStock
ABNOH00027242-M53
Anti-TNFRSF21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFRSF21.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF21
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité