Anti-TNFRSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00008784-M13EA 394 EUR InStock
ABNOH00008784-M13
Anti-TNFRSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFRSF18.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF18
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité