Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1301-M07EA 406 EUR InStock
ABNOMAB1301-M07
Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant FAS.
Type: Primary
Antigen: FAS
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité