Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004804-M03EA 394 EUR InStock
ABNOH00004804-M03
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NGFR.
Type: Primary
Antigen: NGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité