Anti-TNFSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00008995-M12EA 394 EUR InStock
ABNOH00008995-M12
Anti-TNFSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFSF18.
Type: Primary
Antigen: TNFSF18
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité