Anti-Virus HA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6542-M01EA 406 EUR InStock
ABNOMAB6542-M01
Anti-Virus HA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant HA (Influenza A virus H5N1).
Type: Primary
Antigen: Virus HA
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité