Anti-NT5E Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29314EA 518 EUR InStock
ABNOPAB29314
Anti-NT5E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human NT5E.
Type: Primary
Antigen: NT5E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité