Inserts for screw neck vials
Fournisseur: Restek
21775 24508 24510 24511 24512 24691
REST21775EA 800 EUR InStock
REST21775 REST24508 REST24510 REST24511 REST24512 REST24691
Inserts for screw neck vials
Fioles
These inserts can be used with 2 ml, 8 mm screw neck vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité