Kit d'inspection de base
Fournisseur: Industrial Physics
SP5005 SP5000
SIMESP5005EA 865 EUR InStock
SIMESP5005 SIMESP5000
Kit d'inspection de base
Contrôle des revêtements
Ces kits de base répondent à toutes les mesures et les essais de peinture.
Information de livraison: Indicateur d'humidité, thermo/hygromètre numérique, boussole, microscope pour surface éclairée (pour vérifier la surface et la couche de peinture), cutter acier inoxydable, papier indicateur de pH (pour vérifier l'acidité des murs et des planchers en béton), coin (pour contrôler la tolérance de la face arrière et l'épaisseur de verre), lampe et miroir d'inspection télescopique (pour contrôle visuel), marqueur étanche et MasterPaintPlate (instrument polyvalent pour mesurer l'épaisseur d'un film humide, couverture des bords, épaisseur de verre, et pour fournir une indication sur la viscosité et l'adhérence du revêtement).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité