Hydromètres de précision, ASTM
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3222151 3222152 3222153 3222154 3222155 3222156 3222157 3222158 3222159 3222160
SCNL3222151EA 47.1 EUR InStock
SCNL3222151 SCNL3222152 SCNL3222153 SCNL3222154 SCNL3222155 SCNL3222156 SCNL3222157 SCNL3222158 SCNL3222159 SCNL3222160
Hydromètres de précision, ASTM
Hydromètres
Hydromètres de précision (avec ou sans thermomètre) calibrés à une température de 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E100
Informations de commande: Disponibles avec un certificat d'usine ou de calibration DAkkS.
Conditionnement: Chaque pièce est emballée individuellement dans une pochettes en plastique carrée.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité