Hydrocarbon trap
Fournisseur: Restek
22013 22012
REST22013EA 224 EUR InStock
REST22013 REST22012
Hydrocarbon trap
Filtres Filtres à gaz
Hydrocarbon trap removes trace impurities from carrier gas. A 60 μm frit prevents gas contamination by purifier particles.
  • Ideal for purge and trap systems
  • Refillable and rechargeable
Maximum operating pressure: 1,25 bar
Maximum flow: 5 L/min
Dimensions: 235×57 mm
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité