Indicating moisture traps
Fournisseur: Restek
22014 22015
REST22014EA 299 EUR InStock
REST22014 REST22015
Indicating moisture traps
Filtres Filtres à gaz
Moisture trap reduces water to less than 10 ppb. Indicator changes from yellowish green to blue at 5% relative humidity. A 10 μm frit prevents microparticulate damage to needle valves and flow controllers.
  • Prepurged for fast stabilisation
  • Reduces noise from high sensitivity detectors
  • Heavy walled glass body prevents oxygen and water infusion
Maximum operating pressure: 6,8 bar
Maximum flow: 1 L/min
Dimensions: 330×51 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité