L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Incubateurs, gamme HettCube
Fournisseur: Hettich
62000 64000 66000
390-0970EA 4376 EUR InStock
390-0970 390-0972 390-0974
Incubateurs, gamme HettCube
Incubateurs Incubateurs standard
The HettCube range of incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301). Units only heat and cool as necessary, ensuring lower power consumption, operating costs and environmental impact. At an operating temperature of 37 °C the units consume less than 0,05 kWh. The fan is located outside the usable space, so there is a low air flow inside the chamber and a low noise level.
  • Microprocessor control with program functions, temperatures can be set with an accuracy of 0,1 °C
  • Gentle
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité