(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14388.0001EA 42.7 EUR InStock
8.14388.9999 8.14388.0001 8.14388.0005
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine pour la synthèse
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulphonylimine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃S
MW: 227,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066268
Numéro CAS: 119106-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 227.28 g/mol
Hill Formula C10H13NO3S
Solubility Insoluble (20 °C)
Assay (of S) ≥ 98% (m)
Specific rotation -192 to -190°
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité