Anti-B3GNT8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9686EA 550 EUR InStock
BSBTPB9686
Anti-B3GNT8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 8(B3GNT8) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: B3GNT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité