Anti-NRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTRP1095EA 550 EUR InStock
BSBTRP1095
Anti-NRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Nuclear receptor-interacting protein 1(NRIP1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: NRIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité