Tetraethylenepentamine (mixture of aliphatic amines) pour la synthèse pH 11.8 (20 g/l, H₂O, 20 °C)., Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TETRAEN
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14713.0250 8.14713.1000
8.14713.0250EA 32 EUR InStock
8.14713.0250 8.14713.1000
Tetraethylenepentamine (mixture of aliphatic amines) pour la synthèse pH 11.8 (20 g/l, H₂O, 20 °C)., Sigma-Aldrich®
Tetraethylenepentamine
It is a mixture of aliphatic amines for synthesis.
Formule: C₈H₂₃N₅
MW: 189,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008168
Numéro CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
ONU: 2320
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥95% (a/a)
Water (K. F.) ≤0,50%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 193 °C
Explosion Limit 0.1 - 15 %(V)
Density 0.998 g/cm3 (20 °C)
pH 11.8 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Synonyms 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
Hill Formula C8H23N5
Solubility 6540 g/l
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité