(-)-Menthyl acetate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.16147.0010EA 46.2 EUR InStock
8.16147.0010 8.16147.0100
(-)-Menthyl acetate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthyl acetate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001482
Numéro CAS: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 229.5 °C
Density 0.925 g/cm3
Hill Formula C12H22O2
Density 0,925 g/cm3
Assay (GC, area%) ≥97 Area%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité