Échantillonneurs à usage unique, LiquiDispo
Fournisseur: Bürkle
LiquiDispo
300-0204EA 292 EUR InStock
300-0204 300-0205 300-0202 300-0203
Échantillonneurs à usage unique, LiquiDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Le nettoyage des échantillonneurs réutilisables est une tâche exigeante et souvent complexe, impliquant des substances toxiques ou grasses, fortement adhérentes. Un manche ergonomique facilite le prélèvement de l'échantillon à la manière d'une seringue.
  • Poignée ergonomique sans joint
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
LiquiDispo s'utilise pour prélever des échantillons liquides extrêmement fluides à légèrement visqueux.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité