L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, PowderDispo
Fournisseur: BURKLE
5393-5521 5393-5522 5393-5510 5393-5511
300-0211EA 267 EUR InStock
300-0211 300-0210 300-0255 300-0256
Échantillonneurs à usage unique, PowderDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Cet échantillonneur à usage unique observe les normes les plus élevées en matière d'échantillonnage. Contrairement aux échantillonneurs classiques réutilisables, les échantillonneurs à usage unique n'ont pas besoin d'être nettoyés après leur utilisation.
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilised by gamma rays
  • Cross contamination is completely eliminated
PowderDispo est un échantillonneur à usage unique pour les échantillons transversaux de substances poudreuses ou légèrement collantes. Des échantillons complets peuvent être prélevés sur toutes lesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité