L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Monsternemer voor eenmalig gebruik, MicroDispo
Fournisseur: BURKLE
5393-2251 5393-2240 5393-2250 5393-2241
300-0242EA 422 EUR InStock
300-0242 300-0238 300-0241 300-0239
Monsternemer voor eenmalig gebruik, MicroDispo
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Deze MicroDispo monsternemer voor eenmalig gebruik kan gebruikt worden voor gietbare bulkgoederen tot 0,5 mm deeltjesgrootte.
  • Geproduceerd in een cleanroom
  • Optioneel gesteriliseerd met gammastraling
  • Kruisbesmetting wordt volledig geëlimineerd
Met deze monsternemer kunnen nauwkeurig gerichte monsters genomen worden van vrij vloeiende poeders en bulkmaterialen met kleine korrelgrootte.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité