Échantillonneurs à usage unique, ZoneDispo
Fournisseur: Bürkle
ZoneDispo
300-0243EA 417 EUR InStock
300-0243 300-0244 300-0212 300-0213
Échantillonneurs à usage unique, ZoneDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Échantillonneur ZoneDispo à usage unique pour substances fluides en vrac présentant une taille de particule allant jusqu'à 2 mm.
  • Trois orifices de Ø 11 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité