Échantillonneurs à usage unique, ViscoDispo
Fournisseur: Bürkle
ViscoDispo
300-0206EA 238 EUR InStock
300-0206 300-0207 300-0208 300-0209
Échantillonneurs à usage unique, ViscoDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
L'échantillonneur ViscoDispo est destiné aux milieux très visqueux jusqu'à 100 000 cP. Le manche ergonomique et le piston stable facilitent le prélèvement de l'échantillon.
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité