Methyl hydroxyethylcellulose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22069.0500EA 194 EUR InStock
8.22069.0500 8.22069.0100 8.22069.9999
Methyl hydroxyethylcellulose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methyl hydroxyethylcellulose
Numéro MDL: MFCD00147597
Numéro CAS: 9032-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 350 kg/m3
Density 1.28 - 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C
Solubility Soluble (20 °C)
Active assay ≥ 92% (m)
Identity (IR) Conforms
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité