Soil hydrometers
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3231032 3231031
SCNL3231032EA 55.2 EUR InStock
SCNL3231032 SCNL3231031
Soil hydrometers
Hydromètres
Hydromètres du sol en fonction de la société américaine pour le test des matériaux.
Reference temperature: 20 °C
Certifications: ASTM E100-10
Conditionnement: In a square plastic sleeve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité