1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.5%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
85448.290EA 1170 EUR InStock
85448.290
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.5%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 225,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) Complying
Purity (GC on anhydrous basis) min. 99.5%
Water (KF) max. 0.03% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Class 1 solvents) max. 1 µg/g
GC-HS (Class 2 solvents) max. 10 µg/g
GC-HS (Class 3 solvents) max. 50 µg/g
GC-HS (DMF) max. 20 µg/g
GC-HS (Each unknown, as MIBK) max. 10 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1,2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Formic acid, acetic acid and cumene are not detected.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité