Jerricans, with self-sealing cap
Fournisseur: LAMAPLAST
3941 3970 3943 3942
LAMA3941EA 5 EUR InStock
LAMA3941 LAMA3970 LAMA3943 LAMA3942
Jerricans, with self-sealing cap
Flacons Jerricans
HDPE, natural.
  • 1 and 2 L cans are provided inner-cap
  • Caps are autoclavable
Ideal for food storage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité