N-(Hydroxymethyl)acrylamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Methylolacrylamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20675.0100 8.20675.1000
8.20675.0100EA 44 EUR InStock
8.20675.0100 8.20675.1000
N-(Hydroxymethyl)acrylamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004597
Numéro CAS: 924-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1880 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 31 hPa (25 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (H2O, 20 °C)
Assay (ex N) 48 - 50%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature 15 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité