Manchettes de protection, en PE
Fournisseur: Hubei Orient International
HOIT115390EA 170 EUR InStock
HOIT115390 HOIT115391
Manchettes de protection, en PE
Vêtements à usage unique
Ces manchettes de protection en PE à usage unique offrent une protection étanche pour les tâches peu contraignantes.
  • Légères et souples
  • Étanches et imperméables à l'huile
  • Laisse la peau respirer
  • Sans latex
Idéales pour les applications non dangereuses comme le nettoyage, la maintenance, la transformation et la manipulation des aliments, la fabrication, l'hôtellerie et la restauration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité