Bottles, total organic carbon (TOC)
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
S114-125A/TOC 1000A/TOC S114-250A/TOC S114-250C/TOC
EPSCS114-125A/TOCEA 200 EUR InStock
EPSCS114-125A/TOC EPSC1000A/TOC EPSCS114-250A/TOC EPSCS114-250C/TOC
Bottles, total organic carbon (TOC)
Flacons Flacons en verre
Bouston bottles are designed for the Total Organic Carbon (TOC) testing and sampling.
  • USP method 643 testing
  • Off-line and grab sampling of high purity water
  • Low background is perfect for preparation and storage of standards
  • Cleaning validation is simplified and costs are reduced by using the TOC method of testing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité