Laveur de tubes à essai RMN
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.900.029 2.900.032
WITG2.900.029EA 229 EUR InStock
WITG2.900.029 WITG2.900.032
Laveur de tubes à essai RMN
Tubes Tubes RMN
Fourni avec 2 adaptateurs en PTFE pour s'adapter à 5 cuvettes ou tubes RMN de 5 et 10 mm de diamètre et de différentes longueurs. Laveurs commandés par dépression permettant le lavage individuel de 1 à 5 tubes, avec bouchons et capillaires en FEP (boîte, 1 pièce).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité