Rabbit IgG Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR2800EA 488 EUR InStock
IMMRIR2800
Rabbit IgG Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
R-phycoerythrin is used in immunoassays such as FACS, flow cytometry, multimer/tetramer applications. With new instrumetation available, R-PE is also well suited for immunohistochemistry (IHC) and Western blot applications.
Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité